重要文件
Z272795
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 600 mL
同義詞:
chemical resistance beaker, plastic beaker
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
PFA
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 1510-0600
容量
600 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)