重要文件
Z245372
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 50 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
subdivision 5 mL
包裝
pkg of 100 ea
高度 × 外徑
57 mm × 49 mm
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
其他說明
Browse all plastic beakers
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)