重要文件
Z230723
Sigma-Aldrich
无针头 PP/PE 注射器
luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, sterile
同義詞:
polypropylene syringes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile
特點
graduated 0.01 mL
包裝
pkg of 100 ea individually wrapped
容量
1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.