重要文件
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cowie 005.355.2
長度
550 mm
刀片直徑
100 mm
軸直徑
9.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)