重要文件
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cowie 005.240.2
長度
400 mm
刀片直徑
40 mm
軸直徑
6 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)