重要文件
Z182222
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122000
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
製造商/商標名
Popper 6027
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Water tested at 80 psi.
法律資訊
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)