重要文件
Z261483
鲁尔接头-管路接头
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/8 in. to 3/16 in. I.D. tubing, nickel plated
同義詞:
environmental, veterinary
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40183110
NACRES:
NB.03
材料
nickel plated
製造商/商標名
Popper 6420
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
专门设计用于与一次性塑料鲁尔接头注射器和金属鲁尔接头玻璃注射器安全、防漏配合的硬件。316 不锈钢接头无污染,易于清洁,耐腐蚀。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
法律資訊
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)