重要文件
Z173177
Sigma-Aldrich
Aldrich ® Schlenk 型适配器
Straight with PTFE stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带氟橡胶 O 形环的热塑性螺帽,可在 140℃ 下使用。
聯結
参见 螺纹磨砂玻璃教程 ,看看螺纹接头如何工作。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)