描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特點
no. of atoms 270
no. of bonds 210
製造商/商標名
Cochranes 0074
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
Use the 8 and 12 coordinate atom centres within this set to build models of diamond, graphite, sodium chloride, 8 and 12 coordinate metals, caesium chloride, fluorite, zinc blende, wurzite, rutile and ice. Includes 5 instruction/activity booklets.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1A), Minit
ATOMS:
BONDS:
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1A), Minit
ATOMS:
- 2-prong linear: Hydrogen, white (25)
- 3-prong 120°: Carbon, black (30), Oxygen, red (30)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (35), Oxygen, red (15), Sulfur, yellow (20), Halogen, green (10), Metal, silver (25)
- 6-prong octahedral: Halogen, green (5), Metal, silver (15)
- 8-prong cubic: Halogen, green (5), Metal, silver (20)
- 12-prong: metal, silver (20)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (80)
- Straw, green, 1.5 cm (40)
- Straw, white, 10 cm (10)
- Straw, white, 3.5 cm (20)
- Straw, mixed set/26 (1)
客戶也查看了
文章
使用我們方便的 VSEPR 圖表找出分子和離子的三維幾何 VSEPR 形狀,並學習 VSEPR 理論和形狀。
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.