重要文件
Z119687
Cochranes 分子模型
organic/inorganic, minit, classroom set with 5 texts
同義詞:
chemistry model sets, molecular model sets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
60104506
NACRES:
NB.17
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特點
no. of atoms 1,390
no. of bonds 1,700
製造商/商標名
Cochranes 0076
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一个广泛的模型系统,提供 12 种塑料原子颜色的 15 种原子键合配置。 碳原子以九种构型表示:线性、三角形(五种角度变化)、四面体、八面体、三角-双锥体。型号有两种尺寸:轨道和迷你。备用原子中心和键合管可用于所有模型套件。
请在我们的网站sigma-aldrich.com上查看技术信息公告AL-183以获取相关列表
Learn about molecular shape, stereochemistry, isomerism and bonding in organic and inorganic molecules and complex ions. This advanced set is most suitable for group work in schools, universities and research laboratories. Includes instruction/activity booklet. Supplied in a sturdy compartmented box. Includes 5 instruction/activity booklets.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (250), Nitrogen, blue (50), Oxygen, red (50), Fluorine, light green (50), Sulfur, yellow (20), Chlorine, green (90)
  • 2-prong linear: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (20)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (50)
  • 2-prong 110°: Oxygen, red (125)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (100), Nitrogen, blue (30)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (200), Nitrogen, blue (50), Oxygen, red (50), Phosphorous, purple (25), Sulfur, yellow (25), Metal, silver (20)
  • 6-prong octahedral: Carbon, black (20), Sulfur, yellow (10), Metal, silver (20)
  • 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (50), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (15), Phosphorous, purple (10)
  • W pegs (50)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (960)
  • Straw, green, 2 cm (240)
  • Straw, green, 1.5 cm (320)
  • Straw, red, 3 cm (96)
  • Straw, red, 2 cm (96)
  • Straw, mixed set/26 (5)
  • St v flexible white, 5 cm (20)
  • St v flexible white, 2.5 cm (30)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
使用我們方便的 VSEPR 圖表找出分子和離子的三維幾何 VSEPR 形狀,並學習 VSEPR 理論和形狀。
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.