重要文件
Z113964
Sigma-Aldrich
Wheaton 玻璃血清瓶
volume 5 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
外徑
20 mm
容量
5 mL
直徑× 高度
23 mm × 47 mm
容積
5 mL
顏色
clear
接頭
opening for 20 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)