重要文件
Z112143
Sigma-Aldrich
32mm 圆形吸收池窗片
Irtran-2, Undrilled
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Irtran-2
包裝
pkg of (contains 1 window)
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
32 mm × 2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)