文件
Z123633
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Irtran-2
成份
ZnS (Irtran-2)
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
25 mm × 2 mm
透射率
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 2.26 (at 2 μm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。