重要文件
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-仲丁胺
99%
同義詞:
(±)-2-氨基丁烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS號碼:
分子量::
73.14
FEMA號碼:
4240
Beilstein:
1361345
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
11.005
生物源
synthetic
化驗
99%
折射率
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
fishy
SMILES 字串
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)