重要文件
702730
Sigma-Aldrich
叔丁基氯二苯基硅烷 溶液
1 M in methylene chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H19ClSi
CAS號碼:
分子量::
274.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
1 M in methylene chloride
bp
40 °C
密度
1.249 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI 密鑰
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
應用
tert-Butylchlorodiphenylsilane can be used to prepare 1-benzyloxy-3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)propan-2-ol, a key intermediate for the synthesis of mono-O-protected pyrimidine acyclic nucleosides.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A new synthetic route towards the mono-O-protected anti-conformationally constrained pyrimidine acyclic nucleoside
Liu C, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 50(8), 1028-1030 (2002)