重要文件
W343005
Sigma-Aldrich
4-己烯-1-醇
≥96%, predominantly trans, FG
同義詞:
4-己烯-1-醇,主要为反式
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS號碼:
分子量::
100.16
FEMA號碼:
3430
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2295
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.074
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥96%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; musty; herbaceous; tomato
SMILES 字串
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)