文件
W324000
Sigma-Aldrich
邻硫甲酚
≥97%, FG
同義詞:
2-甲基苯硫酚, 邻甲苯硫酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SH
CAS號碼:
分子量::
124.20
FEMA號碼:
3240
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2272
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.027
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
bacon; meaty; sulfurous
SMILES 字串
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F
閃點(°C)
63 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter