文件
W320005
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-苯基-2-戊烯醛
≥88%, stabilized
同義詞:
cocoa pentenal
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
CAS號碼:
分子量::
174.24
FEMA號碼:
3200
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10366
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.100
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
化驗
≥88%
可能包含
α-tocopherol, synthetic
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cocoa; rose; sweet
SMILES 字串
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
InChI 密鑰
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)