重要文件
W282928
Sigma-Aldrich
鸢尾浸膏
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2829
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
成份
iron, 15%
來源
France origin
mp
40-46 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
生化/生理作用
在 5% 溶液中 5ppm 时的味道
準備報告
提取方法:蒸馏
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)