重要文件
W277315
Sigma-Aldrich
橙花醇乙酸酯
natural, 90%
同義詞:
顺-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
196.29
FEMA號碼:
2773
Beilstein:
1722814
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2061
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.213
NACRES:
NA.21
感官的:
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
等級:
Halal
Kosher
natural
食物過敏原:
no known allergens
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
Halal
Kosher
natural
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI 密鑰
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
天然存在:橙汁、柠檬、葡萄柚、中国柑桔、酸橙和香柠檬精油、黑加仑花蕾、葡萄、肉豆蔻、可可、茶叶、香料和布枯油。
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
209.8 °F
閃點(°C)
98.8 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out