重要文件
W230405
Sigma-Aldrich
柠檬醛二乙缩醛
≥93%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H26O2
CAS號碼:
分子量::
226.36
FEMA號碼:
2304
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.004
NACRES:
NA.21
感官的:
green; lemon; citrus; waxy
等級:
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥93%
可能包含
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; lemon; citrus; waxy
SMILES 字串
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
InChI 密鑰
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)