重要文件
W229806
Sigma-Aldrich
桂酸桂酯
≥95%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
CAS號碼:
分子量::
264.32
FEMA號碼:
2298
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
332
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.739
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
bp
370 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
cinnamyl alcohol
感官的
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
SMILES 字串
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
InChI 密鑰
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
一般說明
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent[1] and a fragrance ingredient.[2]
生化/生理作用
10-25ppm 时的味道
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)