重要文件
W224111
Sigma-Aldrich
小豆蔻油
FCC, FG
同義詞:
Elletaria cardamomum
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
Elettaria cardamomum (L.)
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光學活性
[α]20/D +27°, neat
來源
Guatemala origin
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
188 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
woody; spicy
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
5ppm 时的味道
準備報告
提取方法:蒸馏
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.0 °F - closed cup
閃點(°C)
56.67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)