重要文件
W221811
Sigma-Aldrich
异戊酸丁酯
natural, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
158.24
FEMA號碼:
2218
Beilstein:
1752803
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
444
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.449
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
98%
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)