重要文件
W219010
Sigma-Aldrich
丁酰乳酸丁酯
natural (US), ≥98%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
216.27
FEMA號碼:
2190
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2107c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.491
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
butter; cheese; creamy
SMILES 字串
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)