重要文件
W216900
Sigma-Aldrich
布枯叶油,Crenulata
natural, FG
同義詞:
Agathosma crenulata
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2169
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Barosma crenulata
等級
FG
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
形狀
liquid
成份
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
折射率
n20/D 1.476
密度
0.915 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
物理性質
black current like odor
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)