重要文件
V1708
Sigma-Aldrich
9-乙烯基蒽
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H12
CAS號碼:
分子量::
204.27
Beilstein:
2041641
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI 密鑰
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ceren Kütahya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10444-10451 (2020-04-29)
NIR exposure at 790 nm activated photopolymerization of monomers comprising UV-absorbing moieties by using [CuII /(TPMA)]Br2 (TPMA=tris(2-pyridylmethyl)amine) in the ppm range and an alkyl bromide as initiator. Some of them comprised structural elements selected either from those showing proton transfer or