文件
578169
Sigma-Aldrich
甲丙烯酰酸-2-萘酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12O2
CAS號碼:
分子量::
212.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
InChI 密鑰
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
應用
荧光单体
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3