製造商/商標名
ThalesNano THS 04134
直徑
4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3