自燃溫度
>1120 °F
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標籤範圍
5 wt. % loading
環保替代類別
SMILES 字串
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 含水 Heck 偶联和氢芳基化
- 还原反应
- 氢化反应
- 形成用于赫克偶联反应和氢芳化反应的有效催化体系
- 合成用于炔烃的选择性氢化反应的林德拉催化剂
- 铃木-宫浦交叉偶联反应的催化库
- 施蒂勒交叉偶联反应
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3