文件
T75698
Sigma-Aldrich
2,3,3-三甲基-1-丁烯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CC(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
98.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.39 (vs air)
蒸汽壓力
190 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
98%
自燃溫度
707 °F
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI 密鑰
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1