重要文件
110701
Sigma-Aldrich
4,4-二甲基-1-戊烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCH2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
98.19
Beilstein:
1731848
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
231 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
密度
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES 字串
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI 密鑰
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether[1].
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bailey et al.
Organic letters, 2(4), 489-491 (2000-05-18)
[reaction: see text] Allylic ethers are converted to the corresponding alcohol or phenol in virtually quantitative yield at temperatures below ambient simply by stirring a hydrocarbon solution of the ether with 1 molar equiv of tert-butyllithium. The reaction, which produces