重要文件
SYNV130711
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
1 mL, joint: ST/NS 7/10
同義詞:
Synthware V130711, reaction tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS7/10
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware V130711
容量
1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)