重要文件
SYNF321005
Synthware pear shaped flask
5 mL, joint: ST/NS 14/10
同義詞:
Synthware F321005, flask, pear shaped flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/10
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F321005
容量
5 mL
50 mL
5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)