重要文件
SYNC171200
Synthware water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm
同義詞:
Synthware C171200, jacketed glass distilling column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C171200
護套高度
200 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)