重要文件
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
同義詞:
Pyrex, SciLabware 718347
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
製造商/商標名
718347
SciLabware
長度
125 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)