重要文件
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H10N2O8
CAS號碼:
分子量::
358.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
SMILES 字串
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
InChI 密鑰
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
法律資訊
Product of SiKEMIA
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)