重要文件
O3605
Sigma-Aldrich
1,8-辛二硫醇
≥97%
同義詞:
1,8-二巯基辛烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HS(CH2)8SH
CAS號碼:
分子量::
178.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1,8-辛二硫醇(OCT)是一种链烷二硫醇,可在多种金属表面上形成自组装单分子膜(SAM)。OCT末端包含线性排列的碳-碳键(C−C)和两个硫原子,其有助于与底物的表面原子连接。它主要形成有机金属体系,其可用于改善各种电子应用中的电子传递介质。[1][2]
應用
OCT可用作加工添加剂,可对电极层进行功能化修饰以增强P3HT:PCBM太阳能电池的功率效率。[3][4][5]它也可用于在金电极上形成自组装单分子膜(SAM),以增强电化学性能。[6]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Influence of Solvent Additive 1, 8-Octanedithiol on P3HT: PCBM Solar Cells.
Wang W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(20), 1800209-1800209 (2018)
Electrochemical STM investigation of 1, 8-octanedithiol monolayers on Au (1 1 1).: Experimental and theoretical study.
Esplandiu MJ, et al.
Surface Science, 600(1), 155-172 (2006)
Efficacy of Ti O x optical spacer in bulk-heterojunction solar cells processed with 1, 8-octanedithiol.
Lee JK, et al.
Applied Physics Letters, 92(24), 220-220 (2008)
Adsorption of single 1, 8-octanedithiol molecules on Cu (100).
Villagomez CJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(39), 27521-27528 (2016)
Delocalisation softens polaron electronic transitions and vibrational modes in conjugated polymers.
Kahmann S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(22), 6008-6013 (2018)