化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
mp
23-27 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup