重要文件
N29805
Sigma-Aldrich
1,9-壬二硫醇
95%
同義詞:
1,9-二巯基壬烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HS(CH2)9SH
CAS號碼:
分子量::
192.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4999 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChI 密鑰
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on