重要文件
N25001
Sigma-Aldrich
N-亚硝基二甲胺
reagent grade
同義詞:
二甲基亚硝胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NNO
CAS號碼:
分子量::
74.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
蒸汽壓力
5 mmHg ( 20 °C)
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL (lit.)
SMILES 字串
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI 密鑰
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
诱发大、小鼠出现胃癌、肝癌、肾癌和肺癌。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Iwaniuk et al.
Human & experimental toxicology, 34(6), 591-600 (2014-10-12)
N-nitrosodimethylamine (NDMA) is a xenobiotic widespread in human environment capable of regulating the lifespan of immune cells. In this study, we examined the roles of the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)/death receptor 5 (DR5) complex and the Fas molecule