重要文件
M5387
Sigma-Aldrich
对甲氧基苯基 S-(4,6-二甲基嘧啶-2-基)硫代碳酸酯
powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16N2O3S
CAS號碼:
分子量::
304.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
顏色
light yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)