重要文件
M3000
Sigma-Aldrich
(-)-薄荷氧基乙酸
98%
同義詞:
(-)-薄荷基羧甲基醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O3
CAS號碼:
分子量::
214.30
Beilstein:
2444474
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.4672 (lit.)
bp
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
InChI 密鑰
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)