文件
L479896
(5E)-3-(3-ETHOXYPROPYL)-5-{[3-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H27N3O3S2
CAS號碼:
分子量::
493.651
MDL號碼: