文件
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
average Mn 12,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
−20°C
一般說明
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
條款
基因表达数据的分析需要稳定的参考或上样控制。所述参考通常是一个或多个参照基因。
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.