Merck
全部照片(3)
文件
I3502
Sigma-Aldrich
α-异亚硝基苯丙酮
同義詞:
1-苯基-1,2-丙二酮-2-肟, NSC 5410
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COC(=NOH)CH3
CAS號碼:
分子量::
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
113-115 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(=N/O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(10-12)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,12H,1H3/b10-7+
InChI 密鑰
YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为反应物用于合成:
  • 用于光物理和电化学研究的环金属化铱配合物
  • 通过碘化和环化反应形成的氢咪唑并噻唑类
作为以下反应的反应物:
  • Sonogashira 偶联反应
  • 使用咪唑油酸酯催化剂对芳香醛进行烯丙基化
  • α-肟基酮的贝克曼重排
比色法测定尿素的试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of N-methylurea: comparison of two colorimetric methods using diacetyl monoxime or alpha-isonitropropiophenone.
W K Paik et al.
Analytical biochemistry, 122(1), 194-198 (1982-05-01)
Luciana Souza-Moreira et al.
Scientific reports, 9(1), 20304-20304 (2020-01-01)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are a potential therapy for many chronic inflammatory diseases due to their regenerative, immunologic and anti-inflammatory properties. The two-way dialogue between MSCs and macrophages is crucial to tissue regeneration and repair. Previous research demonstrated that murine