全部照片(3)
About This Item
線性公式:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
CAS號碼:
分子量::
184.06
Beilstein:
5689718
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
等級
purum p.a.
品質等級
化驗
≥97.0% (NT)
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: 25 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
乙酰磷酸锂钾是一种有机金属化合物,用作磷酸基团供体。它通常用于蛋白质磷酸化反应。
應用
乙酰磷酸锂钾已被用作混合物 a 的成分,用于评估小鼠脑组织匀浆中胆碱乙酰转移酶的活性。
生化/生理作用
乙酰磷酸锂钾适合作为乙酰磷酸的来源。它适用于通过在磷酸酶催化的反磷酸化中取代无机低聚磷酸盐来减少无机单磷酸盐副产物的形成。
其他說明
富含能量的化合物,用于腺苷-5′-三磷酸、ATP和其他三磷酸的再生[1]
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Enzymatic regeneration of adenosine 5'-triphosphate: acetyl phosphate, phosphoenolpyruvate, methoxycarbonyl phosphate, dihydroxyacetone phosphate, 5-phospho-alpha-D-ribosyl pyrophosphate, uridine-5'-diphosphoglucose.
D C Crans et al.
Methods in enzymology, 136, 263-280 (1987-01-01)
Sumonto Mitra et al.
Frontiers in aging neuroscience, 13, 714186-714186 (2021-09-04)
Gradual decline in cholinergic transmission and cognitive function occurs during normal aging, whereas pathological loss of cholinergic function is a hallmark of different types of dementia, including Alzheimer's disease (AD), Lewy body dementia (LBD), and Parkinson's disease dementia (PDD). Glial
Emiko Kinoshita-Kikuta et al.
PloS one, 10(7), e0132598-e0132598 (2015-07-08)
Hybrid sensor kinase, which contains a histidine kinase (HK) domain, a receiver domain, and a histidine-containing phosphotransmitter (HPt) domain, conveys signals to its cognate response regulator by means of a His-Asp-His-Asp phosphorelay. We examined the multistep phosphorelay of a recombinant