重要文件
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-四(4-羟基苯基)乙烷
powder
同義詞:
1,1,2,2-四(对羟基苯基)乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H22O4
CAS號碼:
分子量::
398.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
雜質
≤10% residual solvent
顏色
white to off-white
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
InChI 密鑰
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)