化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 996-557-01
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
重量
2 g
零件最大尺寸
150 (micron)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials