重要文件
GF92436026
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
同義詞:
AL606010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 924-360-26
重量
100 g
平均粒徑
45 (micron)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)